Documenti fondamentali
Z280410
Sigma-Aldrich
PVC laboratory tubing
I.D. × O.D. 1/2 in. × 5/8 in.
Sinonimo/i:
Saint Gobain Versilon ABH02036
Scegli un formato
100 FT
CHF 88.70
CHF 88.70
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 FT
CHF 88.70
About This Item
Codice UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
CHF 88.70
Check Cart for Availability
Confezionamento
pkg of 100 feet
Diam. int. × diam. est.
1/2 in. × 5/8 in.
Misura parete
1/16 in.
Categorie correlate
Descrizione generale
General-purpose polyvinyl chloride laboratory tubing. Clear, flexible tubing ideal for drains and rinse tubes. Max. temp.: 165°F (73.4°C).
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)