Please see the table below for the maximum working pressure. A maximum burst pressure has not been determined.
Z280364
PVC laboratory tubing
I.D. × O.D. 3/16 in. × 5/16 in.
Sinonimo/i:
Saint Gobain Versilon ABH02012
Scegli un formato
CHF 40.30
Scegli un formato
About This Item
CHF 40.30
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 100 feet
Diam. int. × diam. est.
3/16 in. × 5/16 in.
Misura parete
1/16 in.
Categorie correlate
Descrizione generale
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
What is maximum working pressure and burst pressure?
1 answer