Documenti fondamentali
Z272744
Nalgene® PFA beaker
capacity 50 mL
Sinonimo/i:
chemical resistance beaker, plastic beaker
Scegli un formato
1 EA
CHF 42.40
CHF 42.40
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 42.40
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
CHF 42.40
Check Cart for Availability
Materiali
PFA
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene 1510-0050
Capacità
50 mL
Descrizione generale
PFA unaffected by most chemicals. Withstands a temperature range from -270 to 250°C.
Altre note
Browse all plastic beakers
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)