Documenti fondamentali
Z245429
Sigma-Aldrich
Disposable beakers
capacity 1,000 mL
Sinonimo/i:
Disposable containers, Plastic beakers
Scegli un formato
1 PKG
CHF 152.00
CHF 152.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
CHF 152.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
CHF 152.00
Check Cart for Availability
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
subdivision 50 mL
Confezionamento
pkg of 100 ea
Alt. × diam. est.
145 mm × 115 mm
Capacità
1,000 mL
Descrizione generale
  • Translucent PP with three dripless pouring spouts
  • Molded graduations
  • Flat bottoms keep magnetic stir bars centered
  • Autoclavable
Altre note
Browse all plastic beakers
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)