Z271284
HI-VAC® vacuum valves
90° angle, O-ring tip: no, bore 0-4 mm
Sinonimo/i:
826610-0004
Scegli un formato
CHF 103.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 103.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Prodotti consigliati
Caratteristiche
O-ring tip: no
Produttore/marchio commerciale
Kimble®
Foro
0-4 mm
Diam. stelo
9 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
- For high-vacuum applications up to 5 × 10-7 torr
- Continuous use at 230°C or intermittently at 275°C
- Nonrotating PTFE shaft with PTFE wipers
- Viton® O-rings
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)