Documenti fondamentali
Z270393
Support ring
ring diam. 3 in.
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Diam. anello
3 in.
Descrizione generale
Cast iron ring with integral support clamp to attach to standard supports. Fits 1/2 in. diameter rods.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)