Documenti fondamentali
Z257397
Spirit-filled low-temperature thermometer
L 305 mm (30.5 cm), temp. range -50/50 °C
Scegli un formato
1 EA
CHF 59.00
CHF 59.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 59.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
CHF 59.00
Check Cart for Availability
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
HB Instruments B60760-1500
Parametri
-50/50 °C temp. range
Lunghezza
305 mm (30.5 cm)
Descrizione generale
These thermometers contain an organic liquid except Z257419 which is filled with a clear Toluene liquid. Total-immersion. 1° divisions for use in general-laboratory, low-temperature applications.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Easy-Read® thermometer temperature -10-150 °C, immersion level, 50 mm
Z423386
Easy-Read® thermometer
Easy-Read® thermometer temperature -20-150 °C, immersion level, 76 mm
Z423432
Easy-Read® thermometer