Documenti fondamentali
Z252778
Sigma-Aldrich
Ultrasonic processors 500W and 750W
coupler
Scegli un formato
1 EA
CHF 423.00
CHF 423.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 423.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41101519
NACRES:
NB.74
CHF 423.00
Check Cart for Availability
Caratteristiche
coupler dimensions: 3 5/8 in. (9.2 mm)
Produttore/marchio commerciale
Sonics & Materials 630-0421
Descrizione generale
For ultrasonic stepped microtips.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)