Z250058
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 16 oz (500 mL), amber, white polypropylene cap, PTFE flat liner
Sinonimo/i:
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
Scegli un formato
CHF 117.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 117.00
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE flat liner
amber bottle
glass bottle
round bottle
white polypropylene cap
Giunto
Joints threaded neck (28-400)
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pkg of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® W216846
Capacità
16 oz (500 mL)
diam. × alt.
75 mm × 168 mm
Colore
amber
Categorie correlate
Descrizione generale
Choice of cap styles:
- White PP cap with PTFE or polyvinyl liner
- Black plastic cap with Poly-Seal® PE cone liner
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)