Documenti fondamentali
Z247251
Coors porcelain crucible cover
cap size F, I.D. 84 mm
Scegli un formato
1 PKG
CHF 254.00
CHF 254.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
CHF 254.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
CHF 254.00
Check Cart for Availability
Dimens. tappo
F
Confezionamento
pkg of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Coorstek 66127
Diam. int.
84 mm
Descrizione generale
Coors porcelain crucible cover is glazed all over except for the rim.
Caratteristiche e vantaggi
  • Ensures great resistance to thermal-shock
  • Durable
  • Rigid
  • Sustained refractory qualities
Altre note
Covers may not fit exactly on crucibles due to unavoidable wall thickness variations within the crucible.
Note legali
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)