Documenti fondamentali
Z246565
Nickel crucible
low form, capacity 55 mL
Scegli un formato
1 EA
CHF 64.20
CHF 64.20
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 64.20
About This Item
Codice UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
CHF 64.20
Check Cart for Availability
Capacità
55 mL
diam. × alt.
47 mm × 43 mm
Spessore
0.035 in.
Descrizione generale
High resistance to dilute alkalis at low cost. Used for sodium peroxide fusions in the analysis of zirconium. Also used in analyses for niobium, tantalum, or low levels of phosphorus. Order covers separately.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)