Documenti fondamentali
Z244112
Sigma-Aldrich
Sample cylinder plug
brass
Scegli un formato
5 EA
CHF 104.00
CHF 104.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EA
CHF 104.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
CHF 104.00
Check Cart for Availability
Materiali
brass
Descrizione generale
The 1/4 in. NPTM square head plug fits all Sure/Pac sample cylinder sizes.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)