Documenti fondamentali
Z239089
Pipette fillers
red silicone bulb type
Scegli un formato
1 EA
CHF 47.00
CHF 47.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 47.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
CHF 47.00
Check Cart for Availability
Materiali
red silicone bulb
Produttore/marchio commerciale
SILRED-001
Descrizione generale
Valved, choice of natural or silicone rubber bulb. Allows safe manual control of filling and discharging of liquids by finger pressure.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Bel-Bulb™ pipettor vinyl bulb, fits 6-8 mm pipettes, L × diam. 70 mm × 5 mm
Z136085
Bel-Bulb pipettor
Pipette bulb capacity 2 mL
Sigma-Aldrich
Z136042
Pipette bulb