Documenti fondamentali
Z220329
Sigma-Aldrich
Aldrich® Schlenk-type female joint cap
female joint: ST/NS 45/40
Scegli un formato
1 EA
CHF 73.30
CHF 73.30
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 73.30
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.43
CHF 73.30
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Etichetta
J
K
Giunto
female joint: ST/NS45/40
Descrizione generale
Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140 deg C.
Linkage
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Versatile system for chemical reactions, extractions, and transfers of solids and liquids in laboratories.