Documenti fondamentali
Z215481
Rigid PTFE sleeve
joint: ST/NS 19/26
Sinonimo/i:
ptfe sleeves
Scegli un formato
1 EA
CHF 10.80
CHF 10.80
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 10.80
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
CHF 10.80
Check Cart for Availability
Giunto
joint: ST/NS19/26
Produttore/marchio commerciale
Cowie
Descrizione generale
Robust, PTFE sleeve with substantial grip-ring for repeated use and ease of handling. Transverse trapezoidal sealing rings provide grease-free, high-vacuum performance at temperatures up to 280°C.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)