Documenti fondamentali
Z206725
Sigma-Aldrich
Scienceware® polyethylene dipper
handle L 6 ft
Scegli un formato
1 EA
CHF 126.00
CHF 126.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 126.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
CHF 126.00
Check Cart for Availability
Descrizione
one-piece
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art
Lunghezza impugnatura
6 ft
Descrizione generale
Corrosion-free, durable HDPE construction will not contaminate solutions. 11/8 in. diam. handle is welded at a 45° angle to a rigid 4 in. diam., 16 oz bowl allowing for sampling in hard-to-reach areas.
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)