Documenti fondamentali
BR90448
BRAND® sampling dipper with spout
capacity 350 mL, D × H 70 mm × 95 mm
Sinonimo/i:
PTFE, Sampling dippers
Scegli un formato
1 EA
CHF 188.00
CHF 188.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 188.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41104118
NACRES:
NB.51
CHF 188.00
Check Cart for Availability
Materiali
PTFE
Produttore/marchio commerciale
BRAND 90448
D × alt.
70 mm × 95 mm
Capacità
350 mL
Descrizione generale
With reinforced rim and spout. PTFE handle with steel core.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)