Documenti fondamentali
Z189871
Spinplus® magnetic stirring bar
size 1 1/4 in. × 1 1/4 in.
Sinonimo/i:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
Scegli un formato
1 EA
CHF 22.70
CHF 22.70
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 22.70
About This Item
Codice UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
CHF 22.70
Check Cart for Availability
Materiali
PTFE-coated
cross PTFE-coated
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F37144-0114
Lunghezza
31.8 mm
Diametro
14.3 mm
Misura
1 1/4 in. × 1 1/4 in.
Descrizione generale
Cross-shaped bars create a deep vortex for stable operations.
Note legali
Spinplus is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)