Documenti fondamentali
BR137634
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, crosshead
crosshead, H × D 10 mm × 25 mm
Sinonimo/i:
Magnetic Stirring Bars, PTFE
Scegli un formato
10 EA
CHF 79.30
CHF 79.30
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
CHF 79.30
About This Item
Codice UNSPSC:
41122401
NACRES:
NB.72
CHF 79.30
Check Cart for Availability
Materiali
PTFE-coated
crosshead
Produttore/marchio commerciale
BRAND 137634
Alt. × Diam.
10 mm × 25 mm
Lunghezza
25 mm
Diametro
10 mm
Descrizione generale
Steady spinning position. Excellent stirring action.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)