Documenti fondamentali
Z186775
Gas-collecting bulb
polypropylene valve, capacity 75 cc, diam. 53 mm
Scegli un formato
1 EA
CHF 23.10
CHF 23.10
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 23.10
About This Item
Codice UNSPSC:
42272218
NACRES:
NB.51
CHF 23.10
Check Cart for Availability
Materiali
polypropylene valve
Capacità
75 cc
Diametro
53 mm
Descrizione generale
For priming pumps, transfer lines, etc. Natural rubber with 3/8 in. O.D.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)