Documenti fondamentali
Z186759
PVC stopcock
L 60 mm, bore 4 mm, connections O.D. 6 mm
Scegli un formato
1 EA
CHF 68.60
CHF 68.60
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 68.60
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
CHF 68.60
Check Cart for Availability
Confezionamento
pack of 1 ea
Lunghezza
60 mm
Foro
4 mm
Diam. est. connessioni
6 mm
Descrizione generale
PVC stopcock for use with for 6 mm (1/4") tubing.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)