Documenti fondamentali
Z183652
Poly-net® protective netting
blue, diam. 5/8-1 in., Close-mesh
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
Diametro
5/8-1 in.
Spessore
0.07-1.2 mm , approximate
Colore
blue
Descrizione generale
PE net sleeve stretches around glassware to prevent scratching,chipping or breaking. Netting captures flying glass if container shatters. Easily cut to any length. Color-coded for size identification.
Applicazioni
Syringes and small bottles
Note legali
Poly-net is a registered trademark of Norddeutsche Seekabelwerke GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)