Documenti fondamentali
Z180173
Supelco
Bottom-drip adapter for large columns
Luer tip, 1 mm bore, PTFE
Scegli un formato
1 EA
CHF 239.00
CHF 239.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 239.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
CHF 239.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Materiali
PTFE
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 583761
tecniche
LPLC: suitable
Descrizione generale
Shallow taper of upper end minimizes mixing below the PE packing support disc (included). All adapters have an Ace Thred #50 and include one FETFE® O-ring.
Note legali
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)