Documenti fondamentali
Z177725
Scienceware® microsample tube rack
Holds 120 x 12 mm tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
polystyrene
Caratteristiche
Holds 120 x 12 mm tubes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art H18907-0000
Lungh. × Largh. × Alt.
40.6 cm (40.6 in.) × 14.3 cm (5⁵/₈ in.) × 5.7 cm (2¹/₄ in.)
Descrizione generale
High-impact PS. Light gray, molded, two-piece construction. Lower part is tray for water or crushed ice; upper section has hole pattern for sample tubes; stackable.
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)