Documenti fondamentali
Z177504
Sigma-Aldrich
Scienceware® bottle carrier
Holds 1 x 4 L bottle
Sinonimo/i:
bottle carriers, bottle holder
Scegli un formato
1 EA
CHF 147.00
CHF 147.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 147.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 147.00
Check Cart for Availability
Materiali
low-density polyethylene
Descrizione
Hole in dome permits tubing insertion for solvent transfer
Caratteristiche
Holds 1 x 4 L bottle
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art H16958-0000
diam. × alt.
20 cm (8 in.) × 37 cm (14⅜ in.)
Descrizione generale
LDPE with poly-coated handles. Unique, tight-fitting, dome-top lid provides total protection for acid or solvent bottles. Accepts both US and metric size bottles.
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)