Documenti fondamentali
Z170070
Sigma-Aldrich
Economical neoprene dry-box gloves
size 10, port size 8 in.
Sinonimo/i:
Neoprene Dry-Box Gloves
Scegli un formato
1 PAIR
CHF 170.00
CHF 170.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PAIR
CHF 170.00
About This Item
Codice UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
CHF 170.00
Check Cart for Availability
Materiali
neoprene
Misura
10
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
latex free
powder-free
reusable
Confezionamento
pkg of 1 pair
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Parametri
3000 psi tensile strength (approx)
Lungh. × spessore
27 in. × 0.015 in.
Dimensioni apertura
8 in.
Colore
black
Descrizione generale
Neoprene bonded sleeve and glove.
General purpose elastomer. Resists moderate chemicals and acids, ozone, oils, fats, greases, many oils and solvents. Attacked by strong oxidizing acids, esters, ketones, chlorinated aromatic and nitro hydrocarbons.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)