Documenti fondamentali
PL800GN-30ML
Plas-Labs neoprene glove box gloves
for 1 piece glove set, size 9 (for 8 in. ports), 30 mil thick
Scegli un formato
1 PAIR
CHF 654.00
CHF 654.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PAIR
CHF 654.00
About This Item
Codice UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
CHF 654.00
Check Cart for Availability
Materiali
neoprene
Misura
9 (for 8 in. ports)
Caratteristiche
reusable
30 mil thick
Confezionamento
pack of 1 pair
Produttore/marchio commerciale
Plas-Labs 800GN-30ML
Descrizione generale
Plas-Labs black neoprene rubber gloves for chemical resistance
Note: Order sleeves, gloves, and glove over sleeve connectors separately.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)