Documenti fondamentali
Z169056
Micrometer
Imperial
Scegli un formato
1 EA
CHF 133.00
CHF 133.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 133.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41111700
NACRES:
NB.79
CHF 133.00
Check Cart for Availability
Caratteristiche
subdivision 0.001 in.
Confezionamento
pack of 1 ea
Campo di misura
0-1 in.
0-25 mm
Descrizione generale
Calibrated to read 0 to 25 mm, in 0.01 mm divisions and comes with friction stop; in padded plastic case.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)