Documenti fondamentali
Z162957
Zipper-top poly bag
size 4 in. × 6 in.
Scegli un formato
50 EA
CHF 21.30
100 EA
CHF 36.70
CHF 21.30
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 EA
CHF 21.30
100 EA
CHF 36.70
About This Item
Codice UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.35
CHF 21.30
Check Cart for Availability
Materiali
clear low-density polyethylene
Misura
4 in. × 6 in.
Spessore
4 mil
Descrizione generale
Zipper-top poly bag is see-through with a double-track zipper. It meets FDA and USDA specifications for food contact. The bags also have a helpful hang hole at the top.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)