Z158291
Ace Enlarging Adapter
female joint: SJ 35/20, male joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
glass adapter, glass adapters
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Giunto
female joint: SJ35/20
male joint: ST/NS24/40
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 502025
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)