Documenti fondamentali
Z156531
Sigma-Aldrich
Pinch clamps for SJ joints
joint: SJ 65/40
Scegli un formato
1 EA
CHF 150.00
CHF 150.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 150.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
CHF 150.00
Check Cart for Availability
Materiali
stainless steel
Giunto
joint: SJ65/40
Descrizione generale
For use with Z13,730-8 and Z13,731-6
Use with flash-chromatography ball jointed assemblies and rotary evaporator receiver flasks.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)