Z154628
Ace Trubore® stirrer bearing
joint: ST/NS 19/22, fits shaft o.d., 6 mm
Scegli un formato
CHF 78.30
Spedizione prevista il17 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 78.30
Spedizione prevista il17 aprile 2025
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS19/22
Caratteristiche
fits shaft o.d. 6 mm
lubricant cap: no
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 952408
Descrizione generale
- Interchangeable bearings and shafts
- Low leak rate to 1mm Hg absolute when run unlubricated at speeds less than 100rpm
- Run unlubricated up to 500rpm for a limited time
- Run up to 2,000rpm when lubricated
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)