Documenti fondamentali
Z154563
Sigma-Aldrich
Positioning collar
PTFE/Glass composite, fits shaft o.d., 10 mm
Scegli un formato
1 EA
CHF 37.80
CHF 37.80
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 37.80
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
CHF 37.80
Check Cart for Availability
Materiali
PTFE gasket
Caratteristiche
fits shaft o.d. 10 mm
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 812710
Categorie correlate
Descrizione generale
Designed for use with stirring shafts to position shaft in bearing and prevent it from dropping into flask. Gasket prevents scratching bearing and acts as a dust cover.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)