Documenti fondamentali
Z153079
Sigma-Aldrich
All-purpose utility shears
autoclavable, pkg of 1 ea
Sinonimo/i:
multi purpose shears
Scegli un formato
1 EA
CHF 13.00
CHF 13.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 13.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
CHF 13.00
Check Cart for Availability
Caratteristiche
autoclavable
Confezionamento
pkg of 1 ea
Descrizione generale
SS blades (one serrated) with plastic handles. Autoclavable to 120 °C. Cuts a variety of materials from wire to bone.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Scalpel blades No. 10
S2646
Scalpel blades
Scalpel handles No. 3, stainless steel
Sigma-Aldrich
S2896
Scalpel handles