Documenti fondamentali
Z152447
Sigma-Aldrich
Aldrich® dry ice condenser for Büchi® rotary evaporators
with feed tube
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’120.00
CHF 1’120.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’120.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 1’120.00
Check Cart for Availability
Giunto
male joint SJ35/20
joint stopcock19/38
Campo di misura del volume
500 mL (dry ice reservoir)
Descrizione generale
For Büchi rotary evaporators R110, and R151. For use with short stem duct.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)