Documenti fondamentali
Z150355
Sigma-Aldrich
Aldrich® septum-inlet adapter with stopcock
Plain, joint: ST/NS 24/40, PTFE stopcock
Scegli un formato
1 EA
CHF 164.00
CHF 164.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 164.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
CHF 164.00
Check Cart for Availability
Materiali
PTFE stopcock
Giunto
joint: ST/NS24/40
Diam. ingresso
14 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Requires septum Z564702 or Z564699.
Septum-inlets require septum Z565695 or Z565679 except where noted.
Linkage
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)