Documenti fondamentali
Z150320
Sigma-Aldrich
Aldrich® septum-inlet adapter, male
Plain, joint: ST/NS 24/40
Scegli un formato
1 EA
CHF 43.30
CHF 43.30
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 43.30
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
CHF 43.30
Check Cart for Availability
Giunto
joint: ST/NS24/40
Descrizione generale
Inlet diam. 14 mm. Requires septum Z564702 or Z564699.
Septum-inlets require septum Z565695 or Z565679 except where noted.
Linkage
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)