Z131946
Nalgene® calcium chloride drying tube
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 12 ea
Descrizione generale
PP, single bulb, tubulation at each end. Standard 8 in. length can be reduced to 6 in. or 4 in. by cutting with knife.
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)