Documenti fondamentali
Z125342
Ace PTFE ferrules
for tubing o.d., 12.7 mm (1/2 in.)
Scegli un formato
12 EA
CHF 62.10
CHF 62.10
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
CHF 62.10
About This Item
Codice UNSPSC:
27121703
NACRES:
NB.35
CHF 62.10
Check Cart for Availability
Caratteristiche
for tubing o.d. 12.7 mm (1/2 in.)
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 1171015
Categorie correlate
Descrizione generale
For use in place of O-rings on threaded glassware.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)