Documenti fondamentali
Z125334
Ace PTFE ferrules
for tubing o.d., 9.5 mm (3/8 in.)
Scegli un formato
12 EA
CHF 64.10
CHF 64.10
Spedizione prevista il25 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
CHF 64.10
About This Item
Codice UNSPSC:
27121703
NACRES:
NB.35
CHF 64.10
Spedizione prevista il25 maggio 2025
Caratteristiche
for tubing o.d. 9.5 mm (3/8 in.)
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 1171011
Descrizione generale
For use in place of O-rings on threaded glassware.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)