Documenti fondamentali
Z121525
Sigma-Aldrich
Aldrich® cold-trap with ball joint
joint: SJ 75/50
Scegli un formato
1 EA
CHF 763.00
CHF 763.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 763.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
CHF 763.00
Check Cart for Availability
Giunto
joint: SJ75/50
Categorie correlate
Descrizione generale
Trap 7 cm I.D. × 30 cm Length, overall 75 mm O.D. × 470 mm Length, 20 mm O.D. side tubes. Includes pinch clamp.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ricambio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)