Documenti fondamentali
Z117374
PTFE syringe tubing
gauge 20, L 24 in.
Sinonimo/i:
PTFE tubing, Syringe tubing
Scegli un formato
1 EA
CHF 47.80
CHF 47.80
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 47.80
About This Item
Codice UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.03
CHF 47.80
Check Cart for Availability
Lunghezza
24 in.
Gauge
20
Categorie correlate
Descrizione generale
PTFE syringe tubing with Kel-F Luer hub: A septum to be pierced with these PTFE needles must be punctured with a hollow SS needle. The PTFE needle is then threaded through. After threading, the SS needle is withdrawn, allowing the septum to seal around the PTFE needle.
For 20 ga PTFE use Z126756 (14 ga SS); 18 ga PTFE use Z126764 (13 ga SS); 16 ga PTFE use Z126772 (12 ga SS).
Altre note
PTFE tubing maximum temperature is 260 °C.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)