Documenti fondamentali
Z115487
Sigma-Aldrich
Scienceware® protective lab-labeling system tape
W 1 in.
Scegli un formato
1 EA
CHF 34.50
3 EA
CHF 76.60
CHF 34.50
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 34.50
3 EA
CHF 76.60
About This Item
Codice UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
CHF 34.50
Check Cart for Availability
Materiali
clear
polyester tape
Confezionamento
roll of 32.9 m
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F13491-0100
Larghezza
1 in.
Spessore
1 mil
Categorie correlate
Descrizione generale
Provides a waterproof, wear-resistant covering for labels. Tape and adhesive are resistant to casual exposure to acids, alkalis, and organic solvents. Temp. range: -196 to 120 °C.
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Labeling tape blue, W × L 3/4 in. × 500 in.
Z768324
Labeling tape
Labeling tape yellow, W × L 3/4 in. × 500 in.
Z768308
Labeling tape