Documenti fondamentali
Z115142
Sigma-Aldrich
Vials, screw top V-Vials® with open-top cap
volume 3 mL, 20-400 thread, diam. × H 20 mm × 50 mm
Sinonimo/i:
V-Vials screw cap glass vials
Scegli un formato
12 EA
CHF 234.00
CHF 234.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
CHF 234.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
CHF 234.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Materiali
PTFE/silicone cap liner
black phenolic cap
clear glass vial
Caratteristiche
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
diam. × alt.
20 mm × 50 mm
Volume
3 mL
Raccordi
20-400 thread
Descrizione generale
Graduated. Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. PTFE faced rubber septum.
Nota a piè di pagina
The glass in Wheaton V-Vials meets the USP and EP Type I glass requirements for the arsenic and powdered glass tests.
Note legali
V-Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)