Z113263
Sigma-Aldrich® standard Ag/AgCl double junction pH combination electrode, glass body
BNC, electrode L 55 mm , with bulb guard
Scegli un formato
CHF 240.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 240.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Prodotti consigliati
Lungh. elettrodo
55 mm , with bulb guard
D.E. stelo
8 mm
Descrizione generale
Temperature Range:
- -5 to 100°C Continuous Use
- -5 to 130°C Intermittent Use
Help in selecting the correct electrode can be viewed at Electrode Selection Guide
Hints on Electrode Maintenance
Note legali
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)