Documenti fondamentali
Z112143
Sigma-Aldrich
32mm Round cell window
Irtran-2, Undrilled
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
Materiali
Irtran-2
Confezionamento
pkg of (contains 1 window)
tecniche
IR spectroscopy: suitable
diam. × spessore
32 mm × 2 mm
Descrizione generale
Cut and polished for demountable liquid and gas cell holders
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)