Documenti fondamentali
Z108340
Leather gloves
size L
Scegli un formato
1 PKG
CHF 110.00
CHF 110.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
CHF 110.00
About This Item
Codice UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
CHF 110.00
Check Cart for Availability
Materiali
brown gloves
leather
Misura
L
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
latex free
powder-free
reusable
Confezionamento
pack of 1 pair
Descrizione generale
Constructed of specially treated leather that stays supple even at temperature extremes of -70 to 150°C. Remarkably durable, moisture, heat, and flame resistant. Provided with an elastic cinch for a no-slip fit.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)