Documenti
Z105902
Sigma-Aldrich
Cyanoacrylate adhesives
High-viscosity
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
31201600
NACRES:
NB.35
Descrizione
Ethyl Cyanoacrylate
Viscosità
1300-1700 cP
Descrizione generale
  • Fast setting
  • Chemically resistant
  • Supplied in 1 oz bottles
  • High strength
  • Bond similar and dissimilar materials
  • Temp. range: -80 to 180 °C
Greatest gap filling; allows repositioning after assembly.
Proprietà fisiche
Shear Strength: 1800psi
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Natta Wiriyakun et al.
Scientific reports, 6, 39115-39115 (2016-12-14)
Limitations of achieving highly sensitive and stable surface-enhanced Raman scattering (SERS) substrate greatly concern the suitable method for fabrication of large-area plasmonic nanostructures. Herein we report a simple approach using template-based synthesis to create a highly ordered two-dimensional array of