Documenti fondamentali
Z105074
Sigma-Aldrich
Spinbar® assortment
octagonal PTFE-coated, pack of 16 ea
Scegli un formato
16 EA
CHF 139.00
CHF 139.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
16 EA
CHF 139.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
CHF 139.00
Check Cart for Availability
Materiali
octagonal PTFE-coated
Confezionamento
pack of 16 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F37180-0000
Descrizione generale
2 of each size. 1/2 × 5/16in., 5/8 × 5/16in., 1 × 3/8in., 11/2 × 3/8in., 2 × 3/8in., 21/2 × 3/8in., Flea Micro 7 x 2mm 10 x 3mm.
Note legali
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
vibrant-m
Z282464
Spinpak® stir bar