Documenti fondamentali
Z103098
Sigma-Aldrich
Aldrich® dry ice condenser
joint: ST/NS 24/40
Scegli un formato
1 EA
CHF 820.00
CHF 820.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 820.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 820.00
Check Cart for Availability
Giunto
joint: ST/NS24/40
Categorie correlate
Descrizione generale
For use with dry ice/acetone slush or liquid nitrogen in cold-finger.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)